N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
OR2270T-25G
APOSOR2270T-25GEA
201
EUR
APOSOR2270T-25G
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10) 98%
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
A zwitterionic detergent.
Formel:
C₁₅H₃₃NO₃S Molecular Weight: 307,4924 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036908 CAS-Nummer: 15163-36-7 |