2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22745-1G OR22745-250MG OR22745-500MG OR22745-2.5G OR22745-5G
APOSOR22745-1GEA 132 EUR
APOSOR22745-1G APOSOR22745-250MG APOSOR22745-500MG APOSOR22745-2.5G APOSOR22745-5G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formel: C₆H₁₁NO
Schmelzpunkt: 176…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00829406
CAS-Nummer: 1759-55-3