Diethyl 2-aminomalonate, N-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)malonate, Diethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate, Diethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propane-1,3-dioate
OR22746-5G
APOSOR22746-5GEA 33.5 EUR
APOSOR22746-5G
Diethyl 2-aminomalonate, N-BOC protected 97%
Diethyl 2-aminomalonate, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₂₁NO₆
Molecular Weight: 275,298 g/mol
Siedepunkt: 218 °C
Dichte: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239423
CAS-Nummer: 102831-44-7