4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2275-1G OR2275-500MG OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA 0 EUR
APOSOR2275-1G APOSOR2275-500MG APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₁₅ClO₂S
Schmelzpunkt: 42…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00625713
CAS-Nummer: 56354-57-5
UN: 3261
ADR: 8,III