2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-dimethoxyterephthalaldehyde, 2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde
OR22763-1G
APOSOR22763-1GEA
203
EUR
APOSOR22763-1G
2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde
2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,184 g/mol Schmelzpunkt: 209…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017606 CAS-Nummer: 7310-97-6 |