4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptanedioic acid, 4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)pimelic acid, Ethyl 2,2-bis(2-carboxyethyl)acetoacetate, 3-Acetyl-3-(ethoxycarbonyl)pentane-1,5-dicarboxylic acid
OR22879-1G
APOSOR22879-1GEA
82.8
EUR
APOSOR22879-1G
4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
Formel:
C₁₂H₁₈O₇ Molecular Weight: 274,267 g/mol Schmelzpunkt: 105…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052373 CAS-Nummer: 72653-14-6 |