5-(Dimethylamino)pentan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR22887-250MG
APOSOR22887-250MGEA
249
EUR
APOSOR22887-250MG
5-(Dimethylamino)pentan-2-one
5-(Dimethylamino)pentan-2-one
Formel:
C₇H₁₅NO Molecular Weight: 129.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048233 CAS-Nummer: 43018-61-7 |