2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyrazine, 2-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(hydroxymethyl)pyrazine, tert-Butyl [5-(hydroxymethyl)pyrazin-2-yl]carbamate
OR2290-50MG
APOSOR2290-50MGEA
50.9
EUR
APOSOR2290-50MG
2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyrazine, 2-BOC protected
2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyrazine, 2-BOC protected
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O₃ Molecular Weight: 225,244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09952117 CAS-Nummer: 874476-55-8 |