Ethyl 2,4-dichlorophenylacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)ethanoate, Ethyl (2,4-dichlorophenyl)acetate, Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)acetate
OR2296-500MG
APOSOR2296-500MGEA
48
EUR
APOSOR2296-500MG
Ethyl 2,4-dichlorophenylacetate 97%
Ethyl 2,4-dichlorophenylacetate
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂O₂ Molecular Weight: 233,091 g/mol Siedepunkt: 88 °C (0,05 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01566538 CAS-Nummer: 41022-54-2 |