3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbothioamide, 1,3-Benzodioxole-5-carbothioamide
OR22962-1G
APOSOR22962-1GEA
248
EUR
APOSOR22962-1G
3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
Formel:
C₈H₇NO₂S Molecular Weight: 181,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677739 CAS-Nummer: 15884-65-8 |