2-Chlormethyl-1,4-benzodioxan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22971-1G
APOSOR22971-1GEA 125 EUR
APOSOR22971-1G
2-Chlormethyl-1,4-benzodioxan
2-Chlormethyl-1,4-benzodioxan
Formel: C₉H₉ClO₂
Siedepunkt: 96 °C/0,4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014666
CAS-Nummer: 2164-33-2