Ethyl-2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
OR22974-1G
APOSOR22974-1GEA
58
EUR
APOSOR22974-1G
Ethyl-2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂S Molecular Weight: 326.22 g/mol Schmelzpunkt: 120…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00435056 CAS-Nummer: 306934-99-6 |