5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR22980-1G
APOSOR22980-1GEA 217 EUR
APOSOR22980-1G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187.20 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02677714
CAS-Nummer: 87967-95-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR