4-Iod-5-methyl-3-phenylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22985-250MG
APOSOR22985-250MGEA 69.6 EUR
APOSOR22985-250MG
4-Iod-5-methyl-3-phenylisoxazol
4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
Formel: C₁₀H₈INO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681888
CAS-Nummer: 31295-66-6