3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 3,5-Dimethylisoxazol-4-carboxaldehyde
OR22987-250MG
APOSOR22987-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR22987-250MG
3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-carbaldehyd
3,5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Formel:
C6H7NO2 Molecular Weight: 125,13 g/mol Siedepunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681977 CAS-Nummer: 54593-26-9 |