1,4-Diazepan-5-one hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Homopiperazin-5-one hydrochloride
OR2299-1G
APOSOR2299-1GEA
23.2
EUR
APOSOR2299-1G
1,4-Diazepan-5-one hydrochloride 98%
1,4-Diazepan-5-one hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 150,6066 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864983 CAS-Nummer: 208245-76-5 |