2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 102 EUR
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchlorid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formel: C₈H₇ClO₃S
Schmelzpunkt: 74…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02677703
CAS-Nummer: 115010-11-2
UN: 3261
ADR: 8,III