5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromocoumaran
OR22995-1G
APOSOR22995-1GEA
21.9
EUR
APOSOR22995-1G
5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran
5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formel:
C₈H₇BrO Molecular Weight: 199,05 g/mol Schmelzpunkt: 49…50 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02677716 CAS-Nummer: 66826-78-6 |