3,5-Dimethyl-4-iod-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Dimethyl-4-iodopyrazole
OR23002-100G
APOSOR23002-100GEA
68.3
EUR
APOSOR23002-100G
3,5-Dimethyl-4-iod-1H-pyrazol 97%
3,5-Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇IN₂ Molecular Weight: 222.03 g/mol Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040247 CAS-Nummer: 2033-45-6 |