2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
OR23005-5G
APOSOR23005-5GEA
0
EUR
APOSOR23005-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Formel:
C₈H₇ClO₄S Molecular Weight: 234.66 g/mol Schmelzpunkt: 65…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677681 CAS-Nummer: 63758-12-3 UN: 3261 ADR: 8 II |