N-Allyl-2-chloro-acetamide 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2301-1G
APOSOR2301-1GEA 36.4 EUR
APOSOR2301-1G
N-Allyl-2-chloro-acetamide 98%
N-Allyl-2-chloro-acetamide
Formel: C₅H₈ClNO
Molecular Weight: 133.58 g/mol
Siedepunkt: 71…74 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.1683 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084928
CAS-Nummer: 13269-97-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR