4-Brom-1,3-benzodioxol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR23021-250MG
APOSOR23021-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR23021-250MG
4-Brom-1,3-benzodioxol
4-Brom-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅BrO₂ Molecular Weight: 201,0174 g/mol Siedepunkt: 82…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681890 CAS-Nummer: 6698-13-1 |