2-Furaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 92.8 EUR
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Siedepunkt: 159…162 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003229
CAS-Nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR