Furfurylalkohol

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: (2-Furfuryl)methanol, Furfurol

OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 179 EUR
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Furfurylalkohol
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
Siedepunkt: 170 °C
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003252
CAS-Nummer: 98-00-0
UN: 2874
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR