3-Furaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 29 EUR
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldehyd 98%
3-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010424
CAS-Nummer: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR