3-Furylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
OR23029-25G
APOSOR23029-25GEA 213 EUR
APOSOR23029-25G
3-Furylmethanol
3-Furylmethanol
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98.10 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/17mmHg
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005352
CAS-Nummer: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3 III