3-Bromfuran

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23030-100G OR23030-25G OR23030-5G
APOSOR23030-100GEA 400 EUR
APOSOR23030-100G APOSOR23030-25G APOSOR23030-5G
3-Bromfuran
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Siedepunkt: 102…104 °C
Dichte: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005347
CAS-Nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR