2-Bromo-1-(5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl)ethanone 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23034-1G
APOSOR23034-1GEA
0
EUR
APOSOR23034-1G
2-Bromo-1-(5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl)ethanone
Formel:
C₁₁H₈BrNOS Molecular Weight: 282,17 g/mol Schmelzpunkt: 123…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677697 CAS-Nummer: 306935-06-8 |