2-(Hydroxymethyl)-5-(pyridin-2-yl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[5-(Pyridin-2-yl)thien-2-yl]methanol
OR23035-100MG
APOSOR23035-100MGEA
197
EUR
APOSOR23035-100MG
2-(Hydroxymethyl)-5-(pyridin-2-yl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-5-(pyridin-2-yl)thiophene
Formel:
C₁₀H₉NOS Molecular Weight: 191,25 g/mol Schmelzpunkt: 85…87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02677743 CAS-Nummer: 197899-76-6 |