1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-3-carbaldehyde, 3-Formyl-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
OR23044-1G
APOSOR23044-1GEA
101
EUR
APOSOR23044-1G
1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₅H₁₁NO₃S Molecular Weight: 285,318 g/mol Schmelzpunkt: 157…161 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02681985 CAS-Nummer: 80360-20-9 |