1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23049-500MG
APOSOR23049-500MGEA
109
EUR
APOSOR23049-500MG
1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-2-carbonyl chloride
1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole-2-carbonyl chloride
Formel:
C₁₅H₁₀ClNO₃S Molecular Weight: 319,763 g/mol Schmelzpunkt: 127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086090 CAS-Nummer: 342405-28-1 UN: 3261 ADR: 8,III |