Nicotinaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23059-100G
APOSOR23059-100GEA 0 EUR
APOSOR23059-100G
Nicotinaldehyd 98%
Nicotinaldehyd
Formel: C₆H₅NO
Siedepunkt: 95…97 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 44415 °C
Dichte: 1,141 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006382
CAS-Nummer: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR