3-(Aminomethyl)pyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23063-100G
APOSOR23063-100GEA 0 EUR
APOSOR23063-100G
3-(Aminomethyl)pyridin
3-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 73…74 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006412
CAS-Nummer: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR