8-Chinolincarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23070-250MG
APOSOR23070-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR23070-250MG
8-Chinolincarbaldehyd
8-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00805837
CAS-Nummer: 38707-70-9