8-(Brommethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23071-1G
APOSOR23071-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23071-1G
8-(Brommethyl)chinolin
8-(Bromomethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Schmelzpunkt: 81…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047621
CAS-Nummer: 7496-46-0