Chinaldinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chinolincarbonsäure, Chinolin-2-carbonsäure
OR23072-5G
OR23072-25G
OR23072-100G
APOSOR23072-5GEA
21.9
EUR
APOSOR23072-5G
APOSOR23072-25G
APOSOR23072-100G
Chinaldinsäure
Chinaldinsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Schmelzpunkt: 156…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006752 CAS-Nummer: 93-10-7 EINECS: 202-218-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...