2-Methyl-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylthiazole-4-carboxylic acid
OR23080-1G
APOSOR23080-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23080-1G
2-Methyl-4-thiazolcarbonsäure
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₂S Molecular Weight: 143,1637 g/mol Schmelzpunkt: 145…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407332 CAS-Nummer: 35272-15-2 |