(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
OR23083-1G
APOSOR23083-1GEA
75.4
EUR
APOSOR23083-1G
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel:
C₆H₉NOS Molecular Weight: 143.21 g/mol Schmelzpunkt: 56…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086098 CAS-Nummer: 50382-32-6 |