5-Bromo-2,4-dimethyl-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23084-1G
APOSOR23084-1GEA 49.3 EUR
APOSOR23084-1G
5-Bromo-2,4-dimethyl-1,3-thiazole
5-Bromo-2,4-dimethyl-1,3-thiazole
Formel: C₅H₆BrNS
Molecular Weight: 192,08 g/mol
Siedepunkt: 114…120 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03086099
CAS-Nummer: 28599-52-2