Benzothiazol-2-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)benzothiazole, 2-Benzothiazolemethanol, 2-Hydroxymethylbenzothiazole
OR23091-250MG
APOSOR23091-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR23091-250MG
Benzothiazol-2-ylmethanol
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel: C₈H₇NOS
Schmelzpunkt: 95…100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00226293
CAS-Nummer: 37859-42-0