1-[(Benzyloxy)carbonyl]-4-piperidincarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23101-1G
APOSOR23101-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23101-1G
1-[(Benzyloxy)carbonyl]-4-piperidincarbonsäure 97%
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₇NO₄ Schmelzpunkt: 76…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568759 CAS-Nummer: 10314-98-4 |