Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23102-1G
OR23102-250MG
OR23102-500MG
APOSOR23102-1GEA
184
EUR
APOSOR23102-1G
APOSOR23102-250MG
APOSOR23102-500MG
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Formel:
C₁₄H₁₆ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677707 CAS-Nummer: 10314-99-5 UN: 3265 ADR: 8,II |