Benzyl-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR23106-25G
APOSOR23106-25GEA
0
EUR
APOSOR23106-25G
Benzyl-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02094490 CAS-Nummer: 122860-33-7 |