1,2,5-Trimethylpyrrol-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23110-250MG
APOSOR23110-250MGEA 69.6 EUR
APOSOR23110-250MG
1,2,5-Trimethylpyrrol-3-carbonsäure
1,2,5-Trimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203866
CAS-Nummer: 175276-50-3