1H-Imidazole-4-thiocarboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carbamothioyl-1H-imidazole, 1H-Imidazole-4-carbothioic acid amide
OR23114-250MG
APOSOR23114-250MGEA
52.2
EUR
APOSOR23114-250MG
1H-Imidazole-4-thiocarboxamide 97%
1H-Imidazole-4-thiocarboxamide
Formel:
C₄H₅N₃S Molecular Weight: 127,168 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233357 CAS-Nummer: 95962-95-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |