2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde
OR23119-1G
APOSOR23119-1GEA
85.7
EUR
APOSOR23119-1G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₇H₄N₂OS Molecular Weight: 164.1845 g/mol Schmelzpunkt: 101…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681902 CAS-Nummer: 5170-68-3 |