2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23125-1G
OR23125-250MG
APOSOR23125-1GEA
0
EUR
APOSOR23125-1G
APOSOR23125-250MG
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid
Formel:
C₇H₃ClN₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681992 CAS-Nummer: 321309-31-3 UN: 1759 ADR: 8,III |