4-(Brommethyl)-5-phenyloxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23139-100MG
APOSOR23139-100MGEA 171 EUR
APOSOR23139-100MG
4-(Brommethyl)-5-phenyloxazol 95%
4-(Bromomethyl)-5-phenyloxazole
Formel: C₁₀H₈BrNO
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407316
CAS-Nummer: 368869-94-7
UN: 3261
ADR: 8,III