5-Methyl-3-isoxazolcarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23141-25G
APOSOR23141-25GEA
55.1
EUR
APOSOR23141-25G
5-Methyl-3-isoxazolcarbonsäure 97%
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₃ Molecular Weight: 127,1 g/mol Schmelzpunkt: 168…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318162 CAS-Nummer: 3405-77-4 EINECS: 222-289-4 |