5-Phenyl-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Phenylthiophen-2-yl)boronic acid
OR23152-1G
APOSOR23152-1GEA
37.7
EUR
APOSOR23152-1G
5-Phenyl-2-thiophenboronsäure
5-Phenyl-2-thiopheneboronic acid
Formel:
C₁₀H₉BO₂S Molecular Weight: 204,0500 g/mol Schmelzpunkt: 140 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01114643 CAS-Nummer: 306934-95-2 |